CAS RN 1794817-24-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
O-Desmetil Carvedilol-d5, TRC
CAS: 1794817-24-5 Fórmula molecular: C23H19D5N2O4 Peso molecular (g/mol): 397.48 Sinónimo: 2-[2-[[3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-2-hydroxy(propyl-d5)]amino]ethoxy]phenol Nombre IUPAC: 2-(2-((3-((9H-carbazol-4-il)oxi)-2-hidroxipropil-1,1,2,3,3-d5)amino)etoxi)fenol SMILES: O(C(C(C(NCCOC1=C(O)C=CC=C1)([2H])[2H])(O)[2H])([2H])[2H])C2=C3C=4C(NC3=CC=C2)=CC=CC4