Learn More
O-Desmetil Carvedilol-d5, TRC
Código de producto. 30353531
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30353531 2.5 mg 2.50 miligramo
30352118 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30353531 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2914772.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1794817-24-5
Fórmula molecular C23H19D5N2O4
Peso molecular (g/mol) 397.48
Sinónimo 2-[2-[[3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-2-hydroxy(propyl-d5)]amino]ethoxy]phenol
Nombre IUPAC 2-(2-((3-((9H-carbazol-4-il)oxi)-2-hidroxipropil-1,1,2,3,3-d5)amino)etoxi)fenol
SMILES O(C(C(C(NCCOC1=C(O)C=CC=C1)([2H])[2H])(O)[2H])([2H])[2H])C2=C3C=4C(NC3=CC=C2)=CC=CC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Desmethyl Carvedilol-d5
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H24N2O4/c26-16(14-24-12-13-28-21-10-4-3-9-20(21)27)15-29-22-11-5-8-19-23(22)17-6-1-2-7-18(17)25-19/h1-11,16,24-27H,12-15H2/i14D2,15D2,16D
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.2