CAS RN 1794780-00-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
DAMPA-d3, TRC
CAS: 1794780-00-9 Fórmula molecular: C15 2H3 H12 N7 O2 Peso molecular (g/mol): 328.34 Sinónimo: 4-[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl-(trideuteriomethyl)amino]benzoic acid,4-Amino-N10-methylpteroic acid D3 (N-methyl-D3),DAMPA-d3,4-Amino-4-deoxy-N10-(methyl-d3)pteroic acid,4-[N-[(2,4-Diaminopyrimido[4,5-b]pyrazin-6-yl)methyl]-N-(methyl-d3)amino]benzoic acid Nombre IUPAC: 4-[(2,4-diaminopterdina-6-il)ácido benzoico metil-(trideuteriometil)amino SMILES: [2H]C([2H])([2H])N(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)O