Learn More
DAMPA-d3, TRC
Código de producto. 30353971
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30353971 25 mg 25 miligramos
30350388 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30353971 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD13650225MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1794780-00-9
Fórmula molecular C15 2H3 H12 N7 O2
Peso molecular (g/mol) 328.34
Sinónimo 4-[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl-(trideuteriomethyl)amino]benzoic acid, 4-Amino-N10-methylpteroic acid D3 (N-methyl-D3), DAMPA-d3, 4-Amino-4-deoxy-N10-(methyl-d3)pteroic acid, 4-[N-[(2,4-Diaminopyrimido[4,5-b]pyrazin-6-yl)methyl]-N-(methyl-d3)amino]benzoic acid
Nombre IUPAC 4-[(2,4-diaminopterdina-6-il)ácido benzoico metil-(trideuteriometil)amino
SMILES [2H]C([2H])([2H])N(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DAMPA-d3
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15N7O2/c1-22(10-4-2-8(3-5-10)14(23)24)7-9-6-18-13-11(19-9)12(16)20-15(17)21-13/h2-6H,7H2,1H3,(H,23,24)(H4,16,17,18,20,21)/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.1476
Porcentaje de pureza >95%