accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CHNNHONOOHOOH(E/Z)

CAS RN 179386-44-8

IUPAC Nombre: 10-(methylamino)-1,3-diazatricyclo[6.3.1.0⁴,¹²]dodeca-4,6,8(12)-trien-2-one; but-2-enedioic acid
Sinónimos: butenedioic acid; sumanirole
Peso molecular (g/mol): 319.32
Fórmula molecular: C15H17N3O5
InChi Key: VOJRMYBBPKNLLI-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(=O)C=CC(O)=O.CNC1CN2C(=O)NC3=CC=CC(C1)=C23
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (4)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados