Learn More
Sumanirole maleate, MedChemExpress
Código de producto. 16477936
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477936 100 mg 100 miligramos
16463766 25 mg 25 miligramos
16430638 5 mg 5 miligramos
16424097 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16477936 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY70081A
MedChemExpress Sumanirole maleate (U-95666E; PNU-95666E) is a highly selective D2 receptor full agonist with an ED50 of about 46 nM. Sumanirole was developed for the treatment of Parkinson's disease and restless leg syndrome.
Sumanirole maleate (U-95666E
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sumanirole maleate
CAS 179386-44-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H17N3O5
Cantidad 100 mg
Sinónimo U-95666E PNU-95666
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (156.59 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (31.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=C3N1C[C@H](NC)CC3=CC=C2.O=C(/C=C\C(O)=O)O
Peso molecular (g/mol) 319.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.31
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration