Learn More
Maleato de sumanirol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sumanirole Maleate |
| CAS | 179386-44-8 |
| Fórmula molecular | C15H17N3O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (5R)-5,6-Dihydro-5-(methylamino)-4H-imidazo[4,5,1-ij]quinolin-2(1H)-one (2Z)-2-Butenedioate, (R)-5,6-Dihydro-5-(methylamino)-4H-imidazo[4,5,1-ij]quinolin-2(1H)-one (2Z)-2-Butenedioate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13N3O.C4H4O4/c1-12-8-5-7-3-2-4-9-10(7)14(6-8)11(15)13-9;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-4,8,12H,5-6H2,1H3,(H,13,15);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| SMILES | O=C1N2C3=C(N1)C=CC=C3C[C@@H](NC)C2.O=C(/C=C\C(O)=O)O |
| Nombre IUPAC | Maleato de (R)-5-(metilamino)-5,6-dihidro-4H-imidazo[4,5,1-ij]quinolin-2(1H)-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 319.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 319.12 |