CAS RN 179030-22-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3a,6,7,7a-Tetrahidro-5-(hidroximetil)-2-metil-(3aR,5R,6S,7R,7aR)-5H-pirano[3,2-d]tiol-6,7-diol, TRC
CAS: 179030-22-9 Fórmula molecular: C8 H13 N O4 S Peso molecular (g/mol): 219.26 Nombre IUPAC: (5R,6S,7R)-5-(hidroximetil)-2-metil-5,6,7,7a-tetrahidro-3aH-pirano[3,2-d][1,3]tiol-6,7-diol SMILES: CC1=NC2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)OC2S1