Learn More
3a,6,7,7a-Tetrahidro-5-(hidroximetil)-2-metil-(3aR,5R,6S,7R,7aR)-5H-pirano[3,2-d]tiol-6,7-diol, TRC
Código de producto. 30420931
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30420931 5 mg
30415279 50 mg
30411937 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30420931 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2936255MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 179030-22-9
Fórmula molecular C8 H13 N O4 S
Peso molecular (g/mol) 219.26
Nombre IUPAC (5R,6S,7R)-5-(hidroximetil)-2-metil-5,6,7,7a-tetrahidro-3aH-pirano[3,2-d][1,3]tiol-6,7-diol
SMILES CC1=NC2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)OC2S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3a,6,7,7a-Tetrahydro-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-(3aR,5R,6S,7R,7aR)-5H-pyrano[3,2-d]thiazole-6,7-diol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13NO4S/c1-3-9-5-7(12)6(11)4(2-10)13-8(5)14-3/h4-8,10-12H,2H2,1H3/t4-,5?,6-,7-,8?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.0565
Porcentaje de pureza >95%