CAS RN 178938-94-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(2E,4E)-3-metil-5-(4-hidroxi-2,6,6-trimetil-1-ciclohexen-1-il)-2,4-pentadienonitrilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(2E,4E)-3-metil-5-(4-hidroxi-2,6,6-trimetil-1-ciclohexen-1-il)-2,4-pentadienonitrilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.