Learn More
(2E,4E)-3-metil-5-(4-hidroxi-2,6,6-trimetil-1-ciclohexen-1-il)-2,4-pentadienonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2E,4E)-3-Methyl-5-(4-hydroxy-2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4-pentadienenitrile |
| CAS | 178938-94-8 |
| Fórmula molecular | C15H21NO |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (E,E)-5-(4-Hydroxy-2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-methyl-2,4-pentadienenitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H21NO/c1-11(7-8-16)5-6-14-12(2)9-13(17)10-15(14,3)4/h5-7,13,17H,9-10H2,1-4H3/b6-5+,11-7+ |
| SMILES | N#C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)CC(O)CC1(C)C |
| Nombre IUPAC | (2E,4E)-5-(4-hidroxi-2,6,6-trimetilciclohex-1-en-1-il)-3-metilpenta-2,4-dienonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 231.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.16 |