accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 17849-38-6

IUPAC Nombre: (2-chlorophenyl)methanol
Sinónimos: benzenemethanol, 2-chloro-
Peso molecular (g/mol): 142.58
Fórmula molecular: C7H7ClO
InChi Key: MBYQPPXEXWRMQC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCC1=CC=CC=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)