Learn More
Alcohol 2-clorobencílico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420254 100 g 100 g
11410254 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420254 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13657.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 17849-38-6 | C7H7ClO | 142.582 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17849-38-6
Fórmula molecular C7H7ClO
Peso molecular (g/mol) 142.582
Número MDL MFCD00004604
Clave InChI MBYQPPXEXWRMQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorobenzyl alcohol, 2-chlorophenyl methanol, benzenemethanol, 2-chloro, 2-chlorobenzenemethanol, o-chlorobenzyl alcohol, benzyl alcohol, o-chloro, 2-chloro-phenyl-methanol, 2-chlorophenyl methan-1-ol, benzenemethanol, ar-chloro, 2-chlorobenzylalcohol
PubChem CID 28810
Nombre IUPAC (2-clorofenil)metanol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CO)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzyl alcohol
Punto de fusión 69°C to 71°C
Punto de ebullición 227°C
Cantidad 100 g
Beilstein 2042182
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.59
Porcentaje de pureza ≥98%