Learn More
Alcohol de 2-clorobencil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10327820 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10327820 10 g 10 g
10174270 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10327820 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 163420100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17849-38-6 | C7H7ClO | 142.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17849-38-6
Fórmula molecular C7H7ClO
Peso molecular (g/mol) 142.58
Número MDL MFCD00004604
Clave InChI MBYQPPXEXWRMQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorobenzyl alcohol, 2-chlorophenyl methanol, benzenemethanol, 2-chloro, 2-chlorobenzenemethanol, o-chlorobenzyl alcohol, benzyl alcohol, o-chloro, 2-chloro-phenyl-methanol, 2-chlorophenyl methan-1-ol, benzenemethanol, ar-chloro, 2-chlorobenzylalcohol
PubChem CID 28810
Nombre IUPAC (2-clorofenil)metanol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CO)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzyl alcohol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 69°C to 72°C
Color Blanco
Punto de ebullición 227°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4CH2OH
Cantidad 10 g
Beilstein 06, 444
Información de solubilidad Solubility in water: limited soluble in water. Other solubilities: 1g/10mL in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.58
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino