CAS RN 1781882-89-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ MRT 67307 dihydrochloride
Salt inducible kinase (SIK) inhibitor