CAS RN 17798-09-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-Fluorantenol, TRC
CAS: 17798-09-3 Fórmula molecular: C16H10O Peso molecular (g/mol): 218.25 Sinónimo: 3-Hydroxyfluoranthene; SMILES: Oc1ccc2c3ccccc3c4cccc1c24