Learn More
3-Fluorantenol, TRC
Código de producto. 30011077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011077 25 mg 25 miligramos
17902515 1 mg 1 miligramo
17963005 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011077 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF46201525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17798-09-3
Fórmula molecular C16H10O
Peso molecular (g/mol) 218.25
Sinónimo 3-Hydroxyfluoranthene;
SMILES Oc1ccc2c3ccccc3c4cccc1c24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoranthenol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H10O/c17-15-9-8-13-11-5-2-1-4-10(11)12-6-3-7-14(15)16(12)13/h1-9,17H
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.0732
Porcentaje de pureza >95%