CAS RN 17750-23-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-Metil-1,4-dihidronicotinamida, TRC
CAS: 17750-23-1 Fórmula molecular: C7 H10 N2 O Peso molecular (g/mol): 138.17 Nombre IUPAC: 1-metil-4H-piridina-3-carboxamida SMILES: CN1C=CCC(=C1)C(=O)N