Learn More
1-Metil-1,4-dihidronicotinamida, TRC
Código de producto. 30138083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138083 100 mg 100 miligramos
30137742 500 mg 500 miligramos
30011844 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138083 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM302175100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17750-23-1
Fórmula molecular C7 H10 N2 O
Peso molecular (g/mol) 138.17
Nombre IUPAC 1-metil-4H-piridina-3-carboxamida
SMILES CN1C=CCC(=C1)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1,4-dihydronicotinamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10N2O/c1-9-4-2-3-6(5-9)7(8)10/h2,4-5H,3H2,1H3,(H2,8,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0793