CAS RN 1773496-63-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Ciprodinilo-13C6, TRC
CAS: 1773496-63-1 Fórmula molecular: 13C6 C8 H15 N3 Peso molecular (g/mol): 231.24 Sinónimo: Cyprodinil 13C6 (phenyl 13C6) Nombre IUPAC: N-((1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexatrienilo)-4-ciclopropil-6-metilpirimidina-2-amina SMILES: Cc1cc(nc(N[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]2)n1)C3CC3