Learn More
Ciprodinilo-13C6, TRC
Código de producto. 30136653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136653 5 mg 5 miligramos
30135681 10 mg 10 miligramos
30007643 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136653 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9890615MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1773496-63-1
Fórmula molecular 13C6 C8 H15 N3
Peso molecular (g/mol) 231.24
Sinónimo Cyprodinil 13C6 (phenyl 13C6)
Nombre IUPAC N-((1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexatrienilo)-4-ciclopropil-6-metilpirimidina-2-amina
SMILES Cc1cc(nc(N[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]2)n1)C3CC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyprodinil 13C6 (phenyl 13C6)
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15N3/c1-10-9-13(11-7-8-11)17-14(15-10)16-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3,(H,15,16,17)/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,12+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.1467