accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNH3CCH3O

CAS RN 1772-43-6

IUPAC Nombre: 2,4,4-trimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole
Sinónimos: 2,4,4-trimethyl-5H-1,3-oxazole
Peso molecular (g/mol): 113.16
Fórmula molecular: C6H11NO
InChi Key: HZRZMHNRCSIQFT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=NC(C)(C)CO1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados