Learn More
2,4,4-trimetil-2-oxazolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,4-Trimethyl-2-oxazoline |
| CAS | 1772-43-6 |
| Fórmula molecular | C6H11NO |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-Oxazoline','2,4,4-trimethyl- (6CI,7CI,8CI), 4,5-Dihydro-2,4,4-trimethyloxazole, 2,4,4-Trimethyl-1,3-oxazoline, Oxazole','4,5-dihydro-2,4,4-trimethyl- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO/c1-5-7-6(2,3)4-8-5/h4H2,1-3H3 |
| SMILES | CC1=NC(C)(C)CO1 |
| Nombre IUPAC | 2,4,4-trimetil-5H-1,3-oxazol |
| Peso molecular (g/mol) | 113.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 113.0841 |