accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COFOCH3

CAS RN 17715-70-7

IUPAC Nombre: 1-fluoro-2,4-dimethoxybenzene
Sinónimos: 1-fluoro-2,4-dimethoxybenzene
Peso molecular (g/mol): 156.16
Fórmula molecular: C8H9FO2
InChi Key: QLJNEPOEZGFNEA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC(OC)=C(F)C=C1
Forma física 
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados