CAS RN 176982-20-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
S-metil ergotioneína, TRC
CAS: 176982-20-0 Fórmula molecular: C10H17N3O2S Peso molecular (g/mol): 243.33 Sinónimo: (alphaS)-alpha-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(methylthio)-1H-imidazole-5-ethanaminium Inner Salt,(alphaS)-alpha-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(methylthio)-1H-imidazole-4-ethanaminium Inner Salt Nombre IUPAC: 3-(2-metilsulfanil-1H-imidazol-5-il)-2-(trimetilazaniumil)propanoato SMILES: CSc1ncc(CC(C(=O)[O-])[N+](C)(C)C)[nH]1