Learn More
S-metil ergotioneína, TRC
Código de producto. 30481330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481330 10 mg 10 miligramos
30480260 2.5 mg 2.50 miligramo
30471148 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481330 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM30461010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 176982-20-0
Fórmula molecular C10H17N3O2S
Peso molecular (g/mol) 243.33
Sinónimo (alphaS)-alpha-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(methylthio)-1H-imidazole-5-ethanaminium Inner Salt, (alphaS)-alpha-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(methylthio)-1H-imidazole-4-ethanaminium Inner Salt
Nombre IUPAC 3-(2-metilsulfanil-1H-imidazol-5-il)-2-(trimetilazaniumil)propanoato
SMILES CSc1ncc(CC(C(=O)[O-])[N+](C)(C)C)[nH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Methyl Ergothioneine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H17N3O2S/c1-13(2,3)8(9(14)15)5-7-6-11-10(12-7)16-4/h6,8H,5H2,1-4H3,(H-,11,12,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.1041