CAS RN 176849-91-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
4-Amino-N-[(1-etil-2-pirrolidinil)metil]-5-yodo-2-metaxi-benzamida, TRC
CAS: 176849-91-5 Fórmula molecular: C15 H22 I N3 O2 Peso molecular (g/mol): 403.26 Sinónimo: 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-5-iodo-2-methoxy-benzamide,Amisulpride Imp. C (EP) Nombre IUPAC: 4-amino-N-[(1-etilpirrolidina-2-il)metil]-5-yodo-2-metoxibenzamida SMILES: CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(I)c(N)cc2OC
2
4-Amino-N-[[(2RS)-1-etil-pirrolidin-2-il]metil]-5-yodo-2-metoxi-benzamida, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.