Learn More
4-Amino-N-[[(2RS)-1-etil-pirrolidin-2-il]metil]-5-yodo-2-metoxi-benzamida, Mikromol™
Descripción
4-Amino-N-[[(2RS)-1-etil-pirrolidin-2-il]metil]-5-yodo-2-metoxi-benzamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-N-[((2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl)methyl]-5-iodo-2-methoxy-benzamide |
| CAS | 176849-91-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Amino-N-[((2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl)methyl]-5-iodo-2-methoxy-benzamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H22 I N3 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-5-iodo-2-methoxy-benzamide, Amisulpride Imp. C (EP), Amisulpride Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H22IN3O2/c1-3-19-6-4-5-10(19)9-18-15(20)11-7-12(16)13(17)8-14(11)21-2/h7-8,10H,3-6,9,17H2,1-2H3,(H,18,20) |
| SMILES | CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(I)c(N)cc2OC |
| Nombre IUPAC | 4-amino-N-[(1-etilpirrolidin-2-il)metil]-5-yodo-2-metoxibenzamida |
| Mostrar más |