Learn More
4-Amino-N-[(1-etil-2-pirrolidinil)metil]-5-yodo-2-metaxi-benzamida, TRC
Código de producto. 30009714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009714 25 mg 25 miligramos
30006663 5 mg 5 miligramos
30007407 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009714 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60941025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 176849-91-5
Fórmula molecular C15 H22 I N3 O2
Peso molecular (g/mol) 403.26
Sinónimo 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-5-iodo-2-methoxy-benzamide, Amisulpride Imp. C (EP)
Nombre IUPAC 4-amino-N-[(1-etilpirrolidina-2-il)metil]-5-yodo-2-metoxibenzamida
SMILES CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(I)c(N)cc2OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-N-[((2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl)methyl]-5-iodo-2-methoxy-benzamide
Nombres de analitos o componentes 4-Amino-N-[((2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl)methyl]-5-iodo-2-methoxy-benzamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22IN3O2/c1-3-19-6-4-5-10(19)9-18-15(20)11-7-12(16)13(17)8-14(11)21-2/h7-8,10H,3-6,9,17H2,1-2H3,(H,18,20)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.0757