CAS RN 176671-74-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
[4-(fenilmetoxi)fenil][4-[(tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi]fenil]-metanona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
[4-(fenilmetoxi)fenil][4-[(tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi]fenil]-metanona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
[4-(fenilmetoxi)fenil][4-[(tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi]fenil]-metanona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.