Learn More
[4-(fenilmetoxi)fenil][4-[(tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi]fenil]-metanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [4-(Phenylmethoxy)phenyl][4-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]phenyl]-methanone |
| CAS | 176671-74-2 |
| Fórmula molecular | C25H24O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | p-(Tetrahydropyran-2yl)oxy-p’-benzyloxybenzophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H24O4/c26-25(21-11-15-23(16-12-21)29-24-8-4-5-17-27-24)20-9-13-22(14-10-20)28-18-19-6-2-1-3-7-19/h1-3,6-7,9-16,24H,4-5,8,17-18H2 |
| SMILES | O=C(c1ccc(OCc2ccccc2)cc1)c3ccc(OC4CCCCO4)cc3 |
| Nombre IUPAC | [4-(oxan-2-iloxi)fenil]-(4-fenilmetoxifenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 388.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 388.1675 |