accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3SSOOSSOO

CAS RN 17606-31-4

IUPAC Nombre: {1,3-bis[(benzenesulfonyl)sulfanyl]propan-2-yl}dimethylamine
Sinónimos: ruban ZZ-doricida bancol victenon nereistoxin dibenzenesulfonate bensultap ZZ-doricida insecticide
Peso molecular (g/mol): 431.6
Fórmula molecular: C17H21NO4S4
InChi Key: YFXPPSKYMBTNAV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(C)C(CSS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1)CSS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados