Learn More
Bensultap 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309309
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30309309 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309309 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10503000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bensultap
CAS 17606-31-4
Nombres de analitos o componentes Bensultap
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H21 N O4 S4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21NO4S4/c1-18(2)15(13-23-25(19,20)16-9-5-3-6-10-16)14-24-26(21,22)17-11-7-4-8-12-17/h3-12,15H,13-14H2,1-2H3
SMILES CN(C)C(CSS(=O)(=O)c1ccccc1)CSS(=O)(=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC 1,3-bis(bencenosulfonilsulfanil)-N,N-dimetilpropan-2-amina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 431.61
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.0353 g/mol