CAS RN 17561-26-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(S)-(-)-2-Cloro-3-[4(5)-imidazol]propiónico, TRC
CAS: 17561-26-1 Fórmula molecular: C6 H7 Cl N2 O2 Peso molecular (g/mol): 174.58 Nombre IUPAC: (2S)-2-cloro-3-(1H-imidazol-4-il)ácido propanoico SMILES: OC(=O)[C@@H](Cl)Cc1c[nH]cn1