Learn More
(S)-(-)-2-Cloro-3-[4(5)-imidazol]propiónico, TRC
Código de producto. 30361671
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30361671 100 mg -
30355713 10 mg 10 miligramos
30357721 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30361671 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC366870100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17561-26-1
Fórmula molecular C6 H7 Cl N2 O2
Peso molecular (g/mol) 174.58
Nombre IUPAC (2S)-2-cloro-3-(1H-imidazol-4-il)ácido propanoico
SMILES OC(=O)[C@@H](Cl)Cc1c[nH]cn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-2-Chloro-3-[4(5)-imidazolyl]propionic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7ClN2O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0196