CAS RN 175481-38-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Desmetil lacosamida, TRC
CAS: 175481-38-6 Fórmula molecular: C12 H16 N2 O3 Peso molecular (g/mol): 236.27 Sinónimo: Propanamide, 2-(acetylamino)-3-hydroxy-N-(phenylmethyl)-, (R)-,(2R)-2-(Acetylamino)-3-hydroxy-N-(phenylmethyl)propanamide,(R)-N-Benzyl-2-acetamido-3-hydroxypropionamide,(2R)-2-(Acetylamino)-N-benzyl-3-hydroxypropanamide,Desmethyl Lacosamide,Lacosamide Imp. F (Pharmeuropa) Nombre IUPAC: (2R)-2-acetamido-N-benzil-3-hidroxipropanamida SMILES: CC(=O)N[C@H](CO)C(=O)NCc1ccccc1