Learn More
Desmetil lacosamida, TRC
Código de producto. 30137359
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137359 25 mg 25 miligramos
30011716 10 mg 10 miligramos
30009173 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137359 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29183525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175481-38-6
Fórmula molecular C12 H16 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 236.27
Sinónimo Propanamide, 2-(acetylamino)-3-hydroxy-N-(phenylmethyl)-, (R)-, (2R)-2-(Acetylamino)-3-hydroxy-N-(phenylmethyl)propanamide, (R)-N-Benzyl-2-acetamido-3-hydroxypropionamide, (2R)-2-(Acetylamino)-N-benzyl-3-hydroxypropanamide, Desmethyl Lacosamide, Lacosamide Imp. F (Pharmeuropa)
Nombre IUPAC (2R)-2-acetamido-N-benzil-3-hidroxipropanamida
SMILES CC(=O)N[C@H](CO)C(=O)NCc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desmethyl Lacosamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16N2O3/c1-9(16)14-11(8-15)12(17)13-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11,15H,7-8H2,1H3,(H,13,17)(H,14,16)/t11-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.1161
Porcentaje de pureza >95%