CAS RN 175204-62-3
IUPAC Nombre:
4-(methylsulfanyl)-6-(pyridin-3-yl)-1,3,5-triazin-2-amine
Sinónimos:
4-(methylsulfanyl)-6-(pyridin-3-yl)-1,3,5-triazin-2-amine
Peso molecular (g/mol):
219.27
Fórmula molecular:
C9H9N5S
InChi Key:
BEQXEURXEHAMQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CSC1=NC(=NC(N)=N1)C1=CN=CC=C1