Learn More
4-(Metiltio)-6-(3-piridil)-1,3,5-triazin-2-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10653413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10653413 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10653413 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF02731DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylthio)-6-(3-pyridyl)-1, 3, 5-triazin-2-amine
CAS 175204-62-3
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H9N5S
Número MDL MFCD00052774
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-methylthio-6-3-pyridyl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylsulfanyl-6-pyridin-3-yl-1,3,5-triazin-2-amine, maybridge1_006169, 4-methylthio-6-3-pyridyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, 4-methylthio-6-pyridin-3-yl-1,3,5-triazin-2-amine
Clave InChI BEQXEURXEHAMQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC1=NC(=NC(N)=N1)C1=CN=CC=C1
Nombre IUPAC 4-metilsulfanil-6-piridin-3-il-1,3,5-triazin-2-amina
Peso molecular (g/mol) 219.27
PubChem CID 2782094
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.27
Porcentaje de pureza 97%