accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOSSH3CSOOCH3H3CNH2

CAS RN 175202-72-9

IUPAC Nombre: ethyl 3-amino-5-(methylsulfanyl)-4-(propane-2-sulfonyl)thiophene-2-carboxylate
Sinónimos: ethyl 3-amino-5-(methylsulfanyl)-4-(propane-2-sulfonyl)thiophene-2-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 323.44
Fórmula molecular: C11H17NO4S3
InChi Key: RUTILLJYJHVEPU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=C(N)C(=C(SC)S1)S(=O)(=O)C(C)C

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados