Learn More
3-amino-4-(isopropilsulfonil)-5-(metiltio)tiofeno-2-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10099081
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10099081 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10099081 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM03883DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-amino-4-(isopropylsulfonyl)-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
CAS 175202-72-9
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C11H17NO4S3
Número MDL MFCD00085052
Cantidad 1 g
Sinónimo ethyl 3-amino-4-isopropylsulfonyl-5-methylthio thiophene-2-carboxylate, ethyl 3-amino-5-methylsulfanyl-4-propane-2-sulfonyl thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-4-1-methylethyl sulfonyl-5-methylthio-, ethyl ester, maybridge1_004975, ethyl 3-amino-4-isopropylsulfonyl-5-methylthio thiophene-2carboxylate, ethyl 3-amino-4-isopropylsulphonyl-5-methylthio thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid,3-amino-4-1-methylethyl sulfonyl-5-methylthio-,ethyl ester, 3-amino-5-methylthio-4-propan-2-ylsulfonyl-2-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 3-azanyl-5-methylsulfanyl-4-propan-2-ylsulfonyl-thiophene-2-carboxylate, ethyl3-amino-4-isopropylsulfonyl-5-methylthio thiophene-2-carboxylate
Clave InChI RUTILLJYJHVEPU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=C(N)C(=C(SC)S1)S(=O)(=O)C(C)C
Nombre IUPAC etil 3-amino-5-(metilsulfanil)-4-(propano-2-sulfonil)tiofeno-2-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 323.44
PubChem CID 2778831
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.46
Porcentaje de pureza 97%