CAS RN 175135-25-8
IUPAC Nombre:
2-(prop-2-en-1-ylsulfanyl)pyridine-3-carboxylic acid
Sinónimos:
2-(prop-2-en-1-ylsulfanyl)pyridine-3-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol):
195.24
Fórmula molecular:
C9H9NO2S
InChi Key:
KSBMXXMQUGZNSF-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)C1=C(SCC=C)N=CC=C1