Learn More
Ácido 2-(Allyltio)nicotínico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15428869 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15428869 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07090.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Allylthio)nicotinic acid
CAS 175135-25-8
Punto de fusión 144°C to 149°C
Fórmula molecular C9H9NO2S
Número MDL MFCD00051681
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-allylthio nicotinic acid, 2-prop-2-en-1-ylsulfanyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-prop-2-enylthiopyridine-3-carboxylic acid, acmc-20aooc, maybridge1_001317, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-2-propenylthio, 3-pyridinecarboxylicacid, 2-2-propen-1-ylthio
Clave InChI KSBMXXMQUGZNSF-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=C(SCC=C)N=CC=C1
Nombre IUPAC ácido 2-(prop-2-en-1-ilsulfanil)piridina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 195.24
PubChem CID 1810568
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.24
Porcentaje de pureza 98%