CAS RN 174961-75-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ Cyanine 3 Tyramide
Orange fluorescent reagent widely used for signal amplification in IHC and FISH