Learn More
Tocris Bioscience™ Cyanine 3 Tyramide
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18789306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18789306 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18789306 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6457/1
Orange fluorescent reagent widely used for signal amplification in IHC and FISH
Cyanine 3 Tyramide is an orange fluorescent reagent widely used for tyramide signal amplification (TSA) in IHC, ICC, FISH and multicolor FISH. HRP catalyzes localized deposition of multiple tyramide molecules (catalyzed reporter deposition, CARD), binding the fluorescein tyramide to adjacent tyrosines to enhance fluorescent signal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[3-[(1-Ethyl-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-5-sulfo-2 H-indol-2-ylidene)-1-propen-1-yl]-1-[6-[[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino-6-oxohexyl]-3,3-dimethyl-5-sulfo-3 H-indolium inner salt
CAS 174961-75-2
Cantidad 1 mg
Objetivo Tyramide Signaling Amplification/TSA
Fórmula molecular C39H47N3O8S2
Formula Weight (peso de la fórmula) 2020
Pureza 95%