CAS RN 174721-08-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ginsenósido Rh4, TRC
CAS: 174721-08-5 Fórmula molecular: C36H60O8 Peso molecular (g/mol): 620.86 Sinónimo: (3beta,6alpha,12beta,20E)-3,12-Dihydroxydammara-20(22),24-dien-6-yl beta-D-glucopyranoside; Nombre IUPAC: (2R,3R,4S,5S,6R)-[[(3S,5R,6S,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-3,12-dihidroxi-4,4,8,10,14-pentametil-17-[(2E)-6-metilhepta-2,5-dien-2-il]-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-6-il]oxi]-6-(hidroximetilooxano-3,4,5-triol SMILES: CC(=CC\C=C(/C)\[C@H]1CC[C@]2(C)[C@@H]1[C@H](O)C[C@@H]3[C@@]4(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]4[C@H](C[C@@]23C)O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C