Learn More
Ginsenósido Rh4, TRC
Código de producto. 30240843
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240843 5 mg 5 miligramos
30240498 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240843 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG4102405MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 174721-08-5
Fórmula molecular C36H60O8
Peso molecular (g/mol) 620.86
Sinónimo (3beta,6alpha,12beta,20E)-3,12-Dihydroxydammara-20(22),24-dien-6-yl beta-D-glucopyranoside;
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-[[(3S,5R,6S,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-3,12-dihidroxi-4,4,8,10,14-pentametil-17-[(2E)-6-metilhepta-2,5-dien-2-il]-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-6-il]oxi]-6-(hidroximetilooxano-3,4,5-triol
SMILES CC(=CC\C=C(/C)\[C@H]1CC[C@]2(C)[C@@H]1[C@H](O)C[C@@H]3[C@@]4(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]4[C@H](C[C@@]23C)O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ginsenoside Rh4
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C36H60O8/c1-19(2)10-9-11-20(3)21-12-15-35(7)27(21)22(38)16-25-34(6)14-13-26(39)33(4,5)31(34)23(17-36(25,35)8)43-32-30(42)29(41)28(40)24(18-37)44-32/h10-11,21-32,37-42H,9,12-18H2,1-8H3/b20-11+/t21-,22-,23+,24-,25-,26+,27+,28-,29+,30-,31+,32-,34-,35-,36-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 620.4288