accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClOHN

CAS RN 17368-12-6

IUPAC Nombre: 2-chloro-1,4-dihydropyridin-4-one
Sinónimos: 2-chloro-1H-pyridin-4-one
Peso molecular (g/mol): 129.54
Fórmula molecular: C5H4ClNO
InChi Key: VBEHFOMFHUQAOW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC(=O)C=CN1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados