Learn More
2-Cloro-4-hidroxipiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11491840 1 g 1 g
15423717 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491840 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27549.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17368-12-6
Fórmula molecular C5H4ClNO
Peso molecular (g/mol) 129.543
Número MDL MFCD01646108
Clave InChI VBEHFOMFHUQAOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-hydroxypyridine, 2-chloropyridin-4-ol, 2-chloro-4-pyridinol, 4-pyridinol, 2-chloro, 2-chlorpyridin-4-ol, 4 1h-pyridinone, 2-chloro, pubchem2578, acmc-1btyf, 4-hydroxy-2-chloropyridine
PubChem CID 87010
Nombre IUPAC 2-cloro-1H-piridina-4-ona
SMILES C1=CNC(=CC1=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-hydroxypyridine
Punto de fusión 169°C to 172°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.55
Porcentaje de pureza 95%