CAS RN 173665-70-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster de ácido metil 2-[2-[(2,5-dimetilfenoxi)metil]fenil]-2-(hidroxi)acético, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster de ácido metil 2-[2-[(2,5-dimetilfenoxi)metil]fenil]-2-(hidroxi)acético, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster de ácido metil 2-[2-[(2,5-dimetilfenoxi)metil]fenil]-2-(hidroxi)acético, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.